3,5-Dichlor-1,2-dinitrobenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,5-Dichloro-2,3-dinitrobenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
319759-5G
SIAL319759-5GEA
183
EUR
SIAL319759-5G
3,5-Dichlor-1,2-dinitrobenzol, Sigma-Aldrich®
3,5-Dichlor-1,2-dinitrobenzol
Formel:
C₆H₂Cl₂N₂O₄ Molecular Weight: 237 g/mol |
CAS-Nummer:
28689-08-9 EINECS: 249-157-9 |