3-Fluorsalicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
319805-1G
SIAL319805-1GEA
38.9
EUR
SIAL319805-1G
3-Fluorsalicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
3-Fluorsalicylaldehyd
Formel:
C₇H₅FO₂ Molecular Weight: 140,12 g/mol |
MDL:
MFCD00003319 CAS-Nummer: 394-50-3 |