Acetophenon-[Ring-D5], Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Phenyl-methylketon-2',3',4',5',6'-D5, Methyl-phenylketon-2',3',4',5',6'-D5, 1-Phenyl-1-ethanon-2',3',4',5',6'-D5, Ethanoylbenzol-2',3',4',5',6'-D5
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
319856-5G
SIAL319856-5GEA
489
EUR
SIAL319856-5G
Acetophenon-[Ring-D5], Sigma-Aldrich®
Acetophenon-[Ring-D5]
Formel:
C₈H₃D₅O Molecular Weight: 125,11 g/mol |
CAS-Nummer:
28077-64-7 |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)