(±)-1-Phenyl-2,2,2-trifluorethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
α-(Trifluormethyl)benzylalkohol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
319864-5G
SIAL319864-5GEA
91.7
EUR
SIAL319864-5G
(±)-1-Phenyl-2,2,2-trifluorethanol, Sigma-Aldrich®
(±)-1-Phenyl-2,2,2-trifluorethanol
Formel:
C₆H₅CH(OH)CF₃ Molecular Weight: 176,14 g/mol |
MDL:
MFCD00004498 CAS-Nummer: 340-05-6 EINECS: 206-429-1 |