4-Methylaminophenolsulfat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

320013-100G 320013-500G
SIAL320013-100GEA 48.6 EUR
SIAL320013-100G SIAL320013-500G
4-Methylaminophenolsulfat, Sigma-Aldrich®
4-Methylaminophenolsulfat
Formel: C₁₄H₂₀N₂O₆S
Siedepunkt: 227 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 86 °C
Dichte: 1,434 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013140
CAS-Nummer: 55-55-0
EINECS: 200-237-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06046

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR