Acetylchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Essigsäurechlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

320129-1KG
SIAL320129-1KGEA 107 EUR
SIAL320129-1KG
Acetylchlorid, Sigma-Aldrich®
Acetylchlorid
Formel: C₂H₃ClO
Molecular Weight: 78,5 g/mol
Siedepunkt: 50,9 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –112 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 5 °C
MDL: MFCD00000719
CAS-Nummer: 75-36-5
EINECS: 200-865-6
UN: 1717
ADR: 3,II
Merck Index: 13,00087

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR