Dimethylsulfat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

320293-1L
SIAL320293-1LEA 95 EUR
SIAL320293-1L
Dimethylsulfat, Sigma-Aldrich®
Dimethylsulfat
Formel: C₂H₆O₄S
Siedepunkt: 189 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –31,8 °C
Dichte: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008416
CAS-Nummer: 77-78-1
EINECS: 201-058-1
UN: 1595
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,03305

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR