Ethyl-4-oxocyclohexancarboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate, 4-(Ethoxycarbonyl)-1-cyclohexanone
320625-1G
SIAL320625-1GEA
57.1
EUR
SIAL320625-1G
Ethyl-4-oxocyclohexancarboxylat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-4-oxocyclohexancarboxylat
Formel:
C₉H₁₄O₃ Molecular Weight: 170,21 g/mol |
MDL:
MFCD00013285 CAS-Nummer: 17159-79-4 |