Diethylenglycol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2,2'-Dihydroxidiethylether, 2,2'-Oxydiethanol, Diglycol, Digol
32160-500ML
SIAL32160-500MLEA 74.8 EUR
SIAL32160-500ML
Diethylenglycol, Sigma-Aldrich®
Diethylenglycol
Formel: C₄H₁₀O₃
Molecular Weight: 106,12 g/mol
Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 1,118 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 123 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002882
CAS-Nummer: 111-46-6
EINECS: 203-872-2
Merck Index: 13,03146
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f023bd53ecff654f6d6d398b3ee2a1bac87d56f&vid=25d8943f9c247b4203b1e1bcba59bf77dfdd9158&prid=web&clid=SAPDAM