2-(2-Ethoxyethoxy)ethylacetat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Diethylenglycolmonoethyletheracetat

MQ100

32240-1L
SIAL32240-1LEA 78.3 EUR
SIAL32240-1L
2-(2-Ethoxyethoxy)ethylacetat, Sigma-Aldrich®
2-(2-Ethoxyethoxy)ethylacetat
Formel: C₈H₁₆O₄
Molecular Weight: 176.21 g/mol
Siedepunkt: 210
Schmelzpunkt: –25 °C
Dichte: 1.0114 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00041928
CAS-Nummer: 112-15-2
EINECS: 203-940-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR