1,3-Dichlor-2-fluorbenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

323918-5G
SIAL323918-5GEA 125 EUR
SIAL323918-5G
1,3-Dichlor-2-fluorbenzol, Sigma-Aldrich®
1,3-Dichlor-2-fluorbenzol
Formel: C₆H₃Cl₂F
Siedepunkt: 168 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 39 °C
MDL: MFCD00010307
CAS-Nummer: 2268-05-5
UN: 1325
ADR: 4.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR