4,5-Dicyanimidazol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Imidazol-4,5-dicarbonitril, 4,5-Dicyan-1H-imidazol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

324132-5G
SIAL324132-5GEA 17.8 EUR
SIAL324132-5G
4,5-Dicyanimidazol, Sigma-Aldrich®
4,5-Dicyanoimidazole
Formel: C₅H₂N₄
Schmelzpunkt: 176 °C
Dichte: 1,458 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005194
CAS-Nummer: 1122-28-7
EINECS: 214-344-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR