trans-2-Heptenal, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (E)-2-Heptenal

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

324140-5G
SIAL324140-5GEA 97.2 EUR
SIAL324140-5G
trans-2-Heptenal, Sigma-Aldrich®
trans-2-Heptenal
Formel: C₇H₁₂O
Molecular Weight: 112,17 g/mol
Siedepunkt: 90 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,8575 g/cm³ (15 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007010
CAS-Nummer: 18829-55-5
EINECS: 242-608-0
UN: 1988
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR