2-Amino-6-fluorbenzothiazol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

324213-5G
SIAL324213-5GEA 58.7 EUR
SIAL324213-5G
2-Amino-6-fluorbenzothiazol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-6-fluorobenzothiazole
Formel: C₇H₅FN₂S
Siedepunkt: 304 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 183 °C
Dichte: 1,59 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00013336
CAS-Nummer: 348-40-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR