2,5-Dimethylphenylhydraziniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-(2,5-Dimethylphenyl)hydrazin Hydrochlorid, 2,5-Dimethylphenylhydrazinhydrochlorid, 2,5-Dimethylphenylhydrazin Hydrochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
324299-25G
SIAL324299-25GEA
78.1
EUR
SIAL324299-25G
2,5-Dimethylphenylhydraziniumchlorid, Sigma-Aldrich®
2,5-Dimethylphenylhydraziniumchlorid
Formel:
C₈H₁₃ClN₂ Molecular Weight: 172,66 g/mol |
MDL:
MFCD00013382 CAS-Nummer: 56737-78-1 UN: 2811 ADR: 6.1,II |