4-Cyan-2-nitroanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Cyano-2-nitroaniline
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
324698-5G
SIAL324698-5GEA
51.3
EUR
SIAL324698-5G
4-Cyan-2-nitroanilin, Sigma-Aldrich®
4-Cyan-2-nitroanilin
Formel:
C₇H₅N₃O₂ Molecular Weight: 163,14 g/mol |
MDL:
MFCD00013373 CAS-Nummer: 6393-40-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |