4-Fluor-2-nitroanisol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Fluoro-1-methoxy-2-nitrobenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
324760-5G
SIAL324760-5GEA
56.3
EUR
SIAL324760-5G
4-Fluor-2-nitroanisol, Sigma-Aldrich®
4-Fluor-2-nitroanisol
Formel:
C₇H₆FNO₃ Molecular Weight: 171,13 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013375 CAS-Nummer: 445-83-0 |