2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzolsulfonsäurechlorid, 2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzol-1-sulfonylchlorid, 2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzolsulfochlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

324779-5G
SIAL324779-5GEA 77.9 EUR
SIAL324779-5G
2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₃ClF₃NO₄S
Molecular Weight: 289,62 g/mol
Siedepunkt: 325 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 42…44 °C
MDL: MFCD00013456
CAS-Nummer: 837-95-6
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR