(Aminomethyl)phosphonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(Aminomethyl)phosphonic Acid, AMPA
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
324817-1G
324817-250MG
SIAL324817-1GEA
170
EUR
SIAL324817-1G
SIAL324817-250MG
(Aminomethyl)phosphonsäure, Sigma-Aldrich®
(Aminomethyl)phosphonic acid
Formel:
CH₆NO₃P |
MDL:
MFCD00008105 CAS-Nummer: 1066-51-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...