Dodecylamin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 1-Aminododecan, Laurylamin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

325163-5ML
SIAL325163-5MLEA 56.1 EUR
SIAL325163-5ML
Dodecylamin, Sigma-Aldrich®
Dodecylamin
Formel: H₃C(CH₂)₁₀CH₂NH₂
Molecular Weight: 185,35 g/mol
Siedepunkt: 247 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 25…28 °C
Dichte: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008154
CAS-Nummer: 124-22-1
EINECS: 204-690-6
UN: 3259
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR