2,3,6-Trifluorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

325198-1G
SIAL325198-1GEA 49.2 EUR
SIAL325198-1G
2,3,6-Trifluorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
2,3,6-Trifluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃F₃O₂
Molecular Weight: 176,09 g/mol
Siedepunkt: 237 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 125…126 °C
MDL: MFCD00002409
CAS-Nummer: 2358-29-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR