Ethyl-2-methylnicotinat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ethyl 2-methylnicotinate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
325201-5G
SIAL325201-5GEA
77.4
EUR
SIAL325201-5G
Ethyl-2-methylnicotinat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-2-methylnicotinat
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Molecular Weight: 165,19 g/mol |
MDL:
MFCD00006336 CAS-Nummer: 1721-26-2 EINECS: 217-013-4 |