Cer(III)oxalat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Cerium(III) oxalate hydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
325511-250G
SIAL325511-250GEA
99.7
EUR
SIAL325511-250G
Cer(III)oxalat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Cer(III)oxalat Hydrat
Formel:
C₆Ce₂O₁₂·H₂O Molecular Weight: 544,29 g/mol (anhy) |
MDL:
MFCD00150139 CAS-Nummer: 15750-47-7 |