Dysprosium(III)acetat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
325538-25G
SIAL325538-25GEA
174
EUR
SIAL325538-25G
Dysprosium(III)acetat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Dysprosium(III)acetat Tetrahydrat
Formel:
C₆H₉DyO₆·4H₂O Molecular Weight: 411,68 g/mol |
MDL:
MFCD00013033 CAS-Nummer: 15280-55-4 EINECS: 242-565-8 |