Holmiumtrinitrat Pentahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
325732-10G
325732-50G
SIAL325732-10GEA
180
EUR
SIAL325732-10G
SIAL325732-50G
Holmiumtrinitrat Pentahydrat, Sigma-Aldrich®
Holmiumtrinitrat Pentahydrat
Formel:
HoN₃O₉·5H₂O Molecular Weight: 441.02 g/mol Schmelzpunkt: 83.74…84.62 °C |
MDL:
MFCD00149737 CAS-Nummer: 14483-18-2 EINECS: 233-438-8 UN: 1477 ADR: 5.1 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...