Samarium(III)sulfat Octahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
325880-25G
SIAL325880-25GEA
93.6
EUR
SIAL325880-25G
Samarium(III)sulfat Octahydrat, Sigma-Aldrich®
Samarium(III)sulfat Octahydrat
Formel:
O₁₂S₃Sm₂·8H₂O Molecular Weight: 733,03 g/mol |
MDL:
MFCD00011236 CAS-Nummer: 13465-58-2 EINECS: 237-211-4 |