Terbium(III)sulfat Octahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Diterbiumtrisulfat Octahydrat
325953-5G
SIAL325953-5GEA
46.4
EUR
SIAL325953-5G
Terbium(III)sulfat Octahydrat, Sigma-Aldrich®
Terbium(III)sulfat Octahydrat
Formel:
O₁₄S₃Tb₂·8H₂O |
MDL:
MFCD00149872 CAS-Nummer: 13842-67-6 EINECS: 237-213-5 |