2,3,4,5-Tetrafluorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

326267-25G
SIAL326267-25GEA 45.2 EUR
SIAL326267-25G
2,3,4,5-Tetrafluorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
2,3,4,5-Tetrafluorobenzoic acid
Formel: C₇H₂F₄O₂
Molecular Weight: 194,09 g/mol
Siedepunkt: 135…137 °C (23 mmHg)
Schmelzpunkt: 92…92,5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009613
CAS-Nummer: 1201-31-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR