Tetrachlorbis(tetrahydrofuran)niob(IV), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
326364-5G
SIAL326364-5GEA
97.8
EUR
SIAL326364-5G
Tetrachlorbis(tetrahydrofuran)niob(IV), Sigma-Aldrich®
Tetrachlorbis(tetrahydrofuran)niob(IV)
Formel:
C₄H₈Cl₄NbO |
MDL:
MFCD00013405 CAS-Nummer: 61247-57-2 UN: 3261 ADR: 8,II |