Kupfer, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


MQ100

326488-250G 326488-50G
SIAL326488-250GEA 701 EUR
SIAL326488-250G SIAL326488-50G
Kupfer, Sigma-Aldrich®
Copper
Formel: Cu
Molecular Weight: 63.55 g/mol
Siedepunkt: 2595
Schmelzpunkt: 1083
Dichte: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR