Gold, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

326526-500MG
SIAL326526-500MGEA 432 EUR
SIAL326526-500MG
Gold, Sigma-Aldrich®
Gold
Formel: Au
Siedepunkt: 2800 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1063 °C
Dichte: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR