Gold, Pulver, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
326585-500MG 326585-5G
SIAL326585-500MGEA 344 EUR
SIAL326585-500MG SIAL326585-5G
Gold, Pulver, Sigma-Aldrich®
Gold
Formel: Au
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9