Kristallviolett, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

32675-500G
SIAL32675-500GEA 285 EUR
SIAL32675-500G
Kristallviolett, Sigma-Aldrich®
Kristallviolett
Formel: C₂₅H₃₀ClN₃
Schmelzpunkt: 189…194 °C
Dichte: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011750
CAS-Nummer: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,04406

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR