(S)-(+)-1-Iod-2-methylbutan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: (S)-1-Iodo-2-methylbutane

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

327131-5G
SIAL327131-5GEA 294 EUR
SIAL327131-5G
(S)-(+)-1-Iod-2-methylbutan, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-1-Iod-2-methylbutan
Formel: C₅H₁₁I
Molecular Weight: 198,05 g/mol
Siedepunkt: 148 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,524 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00079371
CAS-Nummer: 29394-58-9
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR