3,3'-Difluorbenzophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Bis(3-fluorphenyl)keton
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
327174-5G
SIAL327174-5GEA
148
EUR
SIAL327174-5G
3,3'-Difluorbenzophenon, Sigma-Aldrich®
3,3'-Difluorbenzophenon
Formel:
C₁₃H₈F₂O Molecular Weight: 218,2 g/mol |
MDL:
MFCD00000337 CAS-Nummer: 345-70-0 |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)