Paraffin, Erstarrungspunkt: 54-56°C, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

327204-12KG 327204-1KG
SIAL327204-12KGEA 562 EUR
SIAL327204-12KG SIAL327204-1KG
Paraffin, Erstarrungspunkt: 54-56°C, Sigma-Aldrich®
Paraffin
CAS-Nummer: 8002-74-2
EINECS: 232-315-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR