(±)-2,2,4-Trimethyl-1,3-pentandiol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

327220-1KG
SIAL327220-1KGEA 67.3 EUR
SIAL327220-1KG
(±)-2,2,4-Trimethyl-1,3-pentandiol, Sigma-Aldrich®
(±)-2,2,4-Trimethyl-1,3-pentandiol
Formel: C₈H₁₈O₂
Siedepunkt: 228,9 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 51 °C
Dichte: 0,9485 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004681
CAS-Nummer: 144-19-4
EINECS: 205-619-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR