Pentacarbonylrhenium(I)bromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
327638-1G
SIAL327638-1GEA
186
EUR
SIAL327638-1G
Pentacarbonylrhenium(I)bromid, Sigma-Aldrich®
Pentacarbonylrhenium(I)bromid
Formel:
C₅BrO₅Re |
MDL:
MFCD00013295 CAS-Nummer: 14220-21-4 EINECS: 238-084-8 UN: 3466 ADR: 6.1,II |