4-Brom-2,6-difluoranilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
327867-5G
SIAL327867-5GEA
89.8
EUR
SIAL327867-5G
4-Brom-2,6-difluoranilin, Sigma-Aldrich®
4-Brom-2,6-difluoranilin
Formel:
C₆H₄BrF₂N Molecular Weight: 208,01 g/mol |
MDL:
MFCD00013389 CAS-Nummer: 67567-26-4 |