2-Methylhippursäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
328006-1G
328006-5G
SIAL328006-1GEA
43.9
EUR
SIAL328006-1G
SIAL328006-5G
2-Methylhippursäure, Sigma-Aldrich®
2-Methylhippursäure
Formel:
C₁₀H₁₁NO₃ |
MDL:
MFCD00050991 CAS-Nummer: 42013-20-7 EINECS: 255-622-7 |