4,4'-Dibrombenzil, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Bis(4-bromophenyl)ethanedione
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
328057-10G
SIAL328057-10GEA
68
EUR
SIAL328057-10G
4,4'-Dibrombenzil, Sigma-Aldrich®
4,4'-Dibrombenzil
Formel:
C₁₄H₈Br₂O₂ Molecular Weight: 368,02 g/mol |
MDL:
MFCD00000104 CAS-Nummer: 35578-47-3 EINECS: 252-628-1 |