2,4,5-Trifluorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

328154-5G
SIAL328154-5GEA 68 EUR
SIAL328154-5G
2,4,5-Trifluorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
2,4,5-Trifluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃F₃O₂
Molecular Weight: 176,09 g/mol
Siedepunkt: 237 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 99…101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013306
CAS-Nummer: 446-17-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR