Tetramethylammoniumhydroxid 10% aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
MQ100
328251-1L
328251-250ML
SIAL328251-1LEA
164
EUR
SIAL328251-1L
SIAL328251-250ML
Tetramethylammoniumhydroxid 10% aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Tetramethylammonium hydroxide
Formel:
C₄H₁₃NO Molecular Weight: 91.15 g/mol Dichte: 1.02 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008280 CAS-Nummer: 75-59-2 EINECS: 200-882-9 UN: 1835 ADR: 8 II Merck Index: 14,09224 |