(R)-(-)-1-Indanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
(R)-(-)-1-Hydroxyindan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
328413-1G
SIAL328413-1GEA
318
EUR
SIAL328413-1G
(R)-(-)-1-Indanol, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-1-Indanol
Formel:
C₉H₁₀O Molecular Weight: 134,18 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00064164 CAS-Nummer: 697-64-3 |