4-Cyan-4'-pentyloxybiphenyl, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Amyloxy-4'-cyanobiphenyl, 4-Cyano-4'-n-pentyloxybiphenyl, 5OCB, 4'-Amyloxy-4-biphenylcarbonitrile, 4'-Pentyloxy-4-biphenylcarbonitrile, 4'-Pentyloxy-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
328529-1G
SIAL328529-1GEA
0
EUR
SIAL328529-1G
4-Cyan-4'-pentyloxybiphenyl, Sigma-Aldrich®
4-Cyan-4'-pentyloxybiphenyl
Formel:
C₁₈H₁₉NO Molecular Weight: 265,35 g/mol |
MDL:
MFCD00074879 CAS-Nummer: 52364-71-3 EINECS: 257-875-9 |