trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N',N'-tetraessigsäure Monohydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: trans-Cyclohexan-1,2-dinitrilotetraessigsäure Monohydrat, CyDTA Monohydrat, trans-Cyclohex-1,2-ylendiamintetraessigsäure Monohydrat, Titriplex® IV, CDTA Monohydrat

32869-50G
SIAL32869-50GEA 183 EUR
SIAL32869-50G
trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N',N'-tetraessigsäure Monohydrat, Sigma-Aldrich®
trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N',N'-tetraessigsäure Monohydrat
Formel: C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O
Molecular Weight: 364,35 g/mol
Schmelzpunkt: 213…216 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066429
CAS-Nummer: 125572-95-4
EINECS: 236-308-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR