2-Nitro-α,α,α-trifluor-p-toluylsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzoesäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
328901-1G
SIAL328901-1GEA
27
EUR
SIAL328901-1G
2-Nitro-α,α,α-trifluor-p-toluylsäure, Sigma-Aldrich®
2-Nitro-α,α,α-trifluor-p-toluylsäure
Formel:
C₈H₄F₃NO₄ Molecular Weight: 235,12 g/mol |
MDL:
MFCD00007142 CAS-Nummer: 320-94-5 |