2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
328936-1G
SIAL328936-1GEA
41.5
EUR
SIAL328936-1G
2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2,3,5,6-Tetrafluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₂F₄O Molecular Weight: 178,09 g/mol |
MDL:
MFCD00167387 CAS-Nummer: 19842-76-3 |