2-Mercaptopyridin-N-oxid Natriumsalz, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

329061-5G
SIAL329061-5GEA 67.6 EUR
SIAL329061-5G
2-Mercaptopyridin-N-oxid Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
2-Mercaptopyridin-N-oxid Natriumsalz
Formel: C₅H₄NNaOS
MDL: MFCD01941547
CAS-Nummer: 3811-73-2
EINECS: 223-296-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR