4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
329231-100G
SIAL329231-100GEA
188
EUR
SIAL329231-100G
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoesäure, Sigma-Aldrich®
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoesäure
Formel:
C₉H₉NO₆ Molecular Weight: 227.17 g/mol |
MDL:
MFCD00014697 CAS-Nummer: 4998-07-6 EINECS: 225-657-2 |